Imprimer
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2R,3S)-(-)-2,3-Diphenyl-6-oxomorpholine, N-BOC protected, (2R,3S)-tert-Butyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
OR16615-1G OR16615-5G
APOSOR16615-1GEA 40.6 EUR
APOSOR16615-1G APOSOR16615-5G
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
(5R,6S)-(-)-4-Boc-5,6-diphenyl-2-morpholinone
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 353.418 g/mol
Point de fusion: 206 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074955
Numéro CAS: 112741-49-8