Imprimer
Benzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Aminotoluene
OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 87 EUR
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Benzylamine 98%
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
Point d'ébullition: 183…185 °C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,III