Imprimer
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR16566-1G OR16566-250MG OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA 301 EUR
APOSOR16566-1G APOSOR16566-250MG APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Formule: C₅H₇ClO₂
Point d'ébullition: 75…76 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656696
Numéro CAS: 69595-02-4
UN: 3265
ADR: 8,II