Imprimer
Ácide benzofuranne-3-carboxylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 140 EUR
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Ácide benzofuranne-3-carboxylique 97%
Ácide benzofuranne-3-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
Point de fusion: 163…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01006722
Numéro CAS: 26537-68-8