Imprimer
1-Boc-4-bromoindole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-BOC-4-bromoindole, 1-BOC-4-bromo-1H-indole
OR1655-1G OR1655-500MG
APOSOR1655-1GEA 36.4 EUR
APOSOR1655-1G APOSOR1655-500MG
1-Boc-4-bromoindole 95%
1-Boc-4-bromoindole
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117874
Numéro CAS: 676448-17-2