Imprimer
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Chroman-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Chroman-6-boronic acid, pinacol ester
OR16520-1G OR16520-250MG OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA 59.6 EUR
APOSOR16520-1G APOSOR16520-250MG APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Formule: C₁₅H₂₁BO₃
Point de fusion: 72…74,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028565
Numéro CAS: 1002727-88-9