Imprimer
1,5-Dibromonaphtalène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 29 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaphtalène 98%
1,5-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Point de fusion: 130…130,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089984
Numéro CAS: 7351-74-8