Imprimer
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 0 EUR
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆O₂S
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01859891
Numéro CAS: 1918-78-1