Imprimer
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR16444-1G OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA 56.7 EUR
APOSOR16444-1G APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100199
Numéro CAS: 390360-97-1