Imprimer
3-Methoxypicolinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA 104 EUR
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.1354 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367569
Numéro CAS: 16478-52-7