Chloroformiate de 1-chloroéthyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₄Cl₂O₂ Point d'ébullition: 118…121 °C Point de fusion: –65 °C Densité: 1,325 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000647 Numéro CAS: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1+3+8,II |