Imprimer
1,2-Dichloro-2-méthylpropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,2-Dichloroisobutane
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 654 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichloro-2-méthylpropane 97%
1,2-Dichloro-2-méthylpropane
Formule: C₄H₈Cl₂
Poids moléculaire: 127.01 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 16 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000817
Numéro CAS: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1 II