Imprimer
5-Methoxynicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 0 EUR
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Formule: C7H7NO3
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01603648
Numéro CAS: 20826-03-3