Imprimer
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 40.6 EUR
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 107…114 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057827
Numéro CAS: 68858-21-9