Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Formule:
C₇H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 118…121 °C/10mmHg Point de fusion: 17…18 °C Densité: 1 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144269 Numéro CAS: 924-99-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...