Imprimer
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR16166-1G OR16166-250MG OR16166-5G
APOSOR16166-1GEA 0 EUR
APOSOR16166-1G APOSOR16166-250MG APOSOR16166-5G
6-Bromo-4-methoxyquinoline
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04036192
Numéro CAS: 874792-20-8