Imprimer
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-4-bromo-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR16156-1G OR16156-5G
APOSOR16156-1GEA 105 EUR
APOSOR16156-1G APOSOR16156-5G
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
4-Bromo-1,1,3,3,6-pentamethyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-5-ylamine
Formule: C₁₄H₁₉BrN₂O₂
Poids moléculaire: 327.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100123
Numéro CAS: 1210378-97-4