Imprimer
Alcool 3-iodobenzylique, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 0 EUR
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
Alcool 3-iodobenzylique, grade Technique
Alcool 3-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
Point d'ébullition: 254…255 °C
Densité: 1,842 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004635
Numéro CAS: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9