Imprimer
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR16036-1G OR16036-250MG OR16036-500MG OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA 52.9 EUR
APOSOR16036-1G APOSOR16036-250MG APOSOR16036-500MG APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₈H₁₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367773
Numéro CAS: 139062-96-7
UN: 3259
ADR: 8,III