4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 145…147 °C/13mmHg Point de fusion: 35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234534 Numéro CAS: 16208-17-6 |