Imprimer
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
OR15997-1G OR15997-5G OR15997-10G
APOSOR15997-1GEA 114 EUR
APOSOR15997-1G APOSOR15997-5G APOSOR15997-10G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09952105
Numéro CAS: 365996-30-1