Imprimer
5-Bromo-2-chlorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluène
5-Bromo-2-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
Poids moléculaire: 205.48 g/mol
Point d'ébullition: 90…93 °C/10mmHg
Densité: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018503
Numéro CAS: 54932-72-8