Imprimer
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 0 EUR
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₆O₃
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010797
Numéro CAS: 17994-25-1