Imprimer
4-Bromo-3-chlorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluène
4-Bromo-3-chlorotoluène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 100 °C/22mmHg
Densité: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045161
Numéro CAS: 6627-51-6