Imprimer
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA 26.1 EUR
APOSOR15942-5G APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point de fusion: 193…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00856161
Numéro CAS: 31519-62-7