2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
Formule:
C₅H₄ClN₃O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09033797 Numéro CAS: 2604-39-9 |