Imprimer
7-Bromobenzo[b]furan 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 0 EUR
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056756
Numéro CAS: 133720-60-2