5-Aminobenzotriazole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆N₄ Point de fusion: 157…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047209 Numéro CAS: 3325-11-9 |