Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
Formule:
C₁₅H₂₁FeO₆ Poids moléculaire: 353.18 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: 180…182 °C Densité: 5.24 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000020 Numéro CAS: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |