Imprimer
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15739-100G OR15739-25G
APOSOR15739-100GEA 161 EUR
APOSOR15739-100G APOSOR15739-25G
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Poids moléculaire: 239.44 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863635
Numéro CAS: 69045-79-0