Imprimer
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 119 EUR
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 77…82 °C/2mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06656142
Numéro CAS: 177947-96-5