Imprimer
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
OR15679-100G OR15679-25G OR15679-5G
APOSOR15679-100GEA 85.7 EUR
APOSOR15679-100G APOSOR15679-25G APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₉H₁₇NO₃
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317838
Numéro CAS: 109431-87-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III