1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Point d'ébullition: 95…99 °C/ 0,6mmHg Densité: 0,983 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04114980 Numéro CAS: 392331-89-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |