(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(s)-n-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxymethylpiperidine, (s)-tert-butyl 3-(hydroxymethyl)tetrahydro-1(2h)-pyridinecarboxylate, (S)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine, tert-Butyl (S)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₁NO₃ Poids moléculaire: 215.293 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683203 Numéro CAS: 140695-84-7 |