Imprimer
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 50.9 EUR
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Poids moléculaire: 190.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093374
Numéro CAS: 168466-84-0