Imprimer
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15649-1G OR15649-250MG OR15649-5G
APOSOR15649-1GEA 0 EUR
APOSOR15649-1G APOSOR15649-250MG APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772100
Numéro CAS: 325145-35-5