Imprimer
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 108 EUR
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
Point d'ébullition: 118…120 °C/20mmHg
Point de fusion: 31…36 °C
Densité: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018505
Numéro CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9