Imprimer
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
OR15576-1G OR15576-5G
APOSOR15576-1GEA 306 EUR
APOSOR15576-1G APOSOR15576-5G
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Formule: C₄H₆ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783893
Numéro CAS: 871333-96-9