Imprimer
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 87 EUR
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, grade Technique
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Formule: C₇H₁₀ClNS
Point d'ébullition: 54…57 °C/0,07mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660126
Numéro CAS: 40516-57-2