Imprimer

5-Bromo-2-methoxythiazole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 0 EUR
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Formule: C₄H₄BrNOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09025733
Numéro CAS: 446287-05-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR