Imprimer
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 109 EUR
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formule: C₄H₅ClN₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10699130
Numéro CAS: 5316-76-7