Imprimer
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₅IN₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319020
Numéro CAS: 1122-74-3