Imprimer
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 122 EUR
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Poids moléculaire: 203.0400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375135
Numéro CAS: 17758-11-1