Imprimer
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G OR15491-25G OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA 66.7 EUR
APOSOR15491-1G APOSOR15491-25G APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02708231
Numéro CAS: 7326-73-0