Imprimer
5-Chloro-2-methylthiophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR15483-5G OR15483-25G
APOSOR15483-5GEA 0 EUR
APOSOR15483-5G APOSOR15483-25G
5-Chloro-2-methylthiophenol
5-Chloro-2-methylthiophenol
Formule: C₇H₇ClS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062429
Numéro CAS: 18858-06-5