1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉BrO₃S Poids moléculaire: 277.14 g/mol Point de fusion: 152…154 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09864834 Numéro CAS: 500576-33-0 |