Imprimer
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [(2,4-dichlorophenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride, N-Methyl-2,4-dichlorobenzylamine Hydrochloride
OR1548-1G OR1548-5G
APOSOR1548-1GEA 53.8 EUR
APOSOR1548-1G APOSOR1548-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N
Poids moléculaire: 226.5300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117880
Numéro CAS: 90389-07-4