Imprimer
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 0 EUR
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02102513
Numéro CAS: 36916-44-6