Imprimer
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[5-Chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-4-yl]piperazine, N1-CBZ protected
OR15472-10G OR15472-1G OR15472-5G
APOSOR15472-10GEA 1350 EUR
APOSOR15472-10G APOSOR15472-1G APOSOR15472-5G
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Benzyl-4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine
Formule: C₂₀H₂₃ClN₄O₅
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864828
Numéro CAS: 1000018-18-7