Imprimer
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
OR15441-1G OR15441-5G
APOSOR15441-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15441-1G APOSOR15441-5G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00848360
Numéro CAS: 32137-76-1